Learn More
Cole-Parmer™ Plateforme Stuart™
Accueille les flacons Erlenmeyer ou les bouteilles à l’aide de barres de fixation en caoutchouc. Les plateformes Stuart™ avec système de nacelle flexible permettent d’utiliser différentes combinaisons de récipients, offrant une polyvalence maximale. À utiliser avec les agitateurs orbitaux Stuart™ (SSL1, SSM1)
174.04€ - 697.38€
Spécification
Type de produit | Plateforme |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Agitateurs orbitaux Sutart™ SSM1, SSL1 |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11456608
|
Cole-Parmer™
51700-98 |
340 x 300 mm |
174.04€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11476608
|
Cole-Parmer™
51700-95 |
510 x 510 mm |
697.38€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- À utiliser avec les agitateurs orbitaux Stuart™ (SSL1, SSM1)
- Accueille les flacons Erlenmeyer ou les bouteilles à l’aide de barres de fixation en caoutchouc.
- Le système de nacelle flexible a l’avantage de permettre l’utilisation de différentes combinaisons de récipients offrant ainsi une polyvalence maximale.
Spécification
Plateforme | |
Agitateurs orbitaux Sutart™ SSM1, SSL1 |