Learn More
Cole-Parmer™ Insert Dri-Block en aluminium anodisé avec entretoise en plastique Stuart™
Click to view available options
Quantité:
2 Pk.
Description
- La gamme polyvalente de blocs chauffants interchangeables fonctionne avec des tubes à échantillons et des plaques de différentes tailles
- Éléments chauffants vendus séparément
Spécification
Spécification
Matériau | Aluminium anodisé |
Type | Bloc |
Quantité | 2 Pk. |
Longueur (impériale) | 3.9 in. |
Longueur (métrique) | 98.8 mm |
Largeur (impériale) | 1.6 in. |
Largeur (métrique) | 37 mm |
Hauteur (impériale) | 0.7 in. |
Hauteur (métrique) | 50 mm |