Learn More
Cole-Parmer™ Adaptateurs de contrôleur de pipette Stuart™
Utilisez cet adaptateur avec le contrôleur de pipettes Bibyjet Pro. Les adaptateurs pour contrôleur de pipettes Stuart™ sont spécialement conçus pour fournir un ajustement serré pour toutes les pipettes en verre ou en plastique de 0,1 à 100 ml.
Marque: Cole-Parmer™ 99955-54
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adaptateur en silicone
- À utiliser avec le contrôleur de pipettes PC2000 Bibbyjet Pro
- Léger et ergonomique
- Suffisamment puissant pour remplir une pipette de 50 ml en seulement 10 s
- Batterie suffisante pour fournir une journée complète de travail avant la recharge - L'affichage LED indique que la batterie est faible
- Support pour pipettes entièrement autoclavable
- Évacue l’air aspiré par la pipette à l’avant de l’unité, évitant ainsi la corrosion des mécanismes internes.
Spécification
Autoclavable | |
Silicone | |
Adaptateur pour contrôleur de pipette | |
Contrôleur de pipette Bibbyjet Pro CP2000/2001 |