Learn More
Cole-Parmer™ Agitateur vertical Stuart™
Agitateur vertical à usage général pour des volumes allant jusqu’à 15 l
1295.00€ - 1515.00€
Spécification
Vitesse | 100 à 2 000 tr/min |
---|---|
Tension | 230 V |
Puissance | 80 W |
Hauteur (métrique) | 230 mm |
Largeur (métrique) | 85 mm |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15179712
|
Cole-Parmer™
99968-14 |
15 L |
1295.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11496518
|
Cole-Parmer™
99968-27 |
25 L | |||||||
Description
- Agitateur vertical à usage général
- Pour des volumes allant jusqu’à 15 l
- Pour les liquides aqueux ou liquides à faible viscosité
- Mandrin sans clé
- Silencieux
Spécification
100 à 2 000 tr/min | |
80 W | |
85 mm | |
50/60 Hz |
230 V | |
230 mm | |
230 V, 50/60 Hz, 80 W | |
Arbre creux, mandrin sans clé |