Learn More
Cole-Parmer™ Incubateur à microplaques Stuart™, 20 L, 230 V
Spécialement conçu pour une utilisation avec des microplaques et des boîtes de Petri
Marque:  Cole-Parmer™ 39065-15
2717.15 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11416618
  • 3435.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • La circulation d’air à flux laminaire permet une distribution uniforme de la température
  • Le plateau d’eau intégré empêche les échantillons de sécher
  • La porte s’ouvre vers le haut pour faciliter l’accès à l’intérieur
Spécification
Spécification
230 V, 50/60 Hz, 280 W
8°C à 80°C
20 L
46.4°F to 176°F
15 in.
17.1 in.
15 in.
Numérique
230 V
280 W
Incubateur pour plaques de microtitration
50/60 Hz
380 mm
435 mm
380 mm