Learn More
Cole-Parmer™ Plaque chauffante Stuart™, température ambiante à 450°C, vitrocéramique
Forme : Carré ; Taille : 11,8 x 11,8 in
Marque: Cole-Parmer™ 04800-07
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Comprend une partie supérieure en vitrocéramique offrant une excellente résistance aux produits chimiques. La surface est facile à nettoyer avec des réglages de température de plaque élevée pour un chauffage plus rapide. Cette plaque chauffante est équipée d’un raccord intégré pour tige de statif. La forme du dessous permet de glisser une base de cornue sous l’unité si nécessaire pour économiser davantage de place sur la paillasse.- Plaque en céramique résistante aux produits chimiques
- Témoin lumineux clignotant d’avertissement de la température « Hot », indépendant du réseau
- Contrôle de la température précis avec indicateur de graduation LED
- Conception compacte peu encombrante
- Indice IP 32
Spécification
Plaque chauffante | |
Carré | |
Vitrocéramique | |
11,8 x 11,8 in | |
365 mm | |
6 kg | |
1200 W | |
50/60 Hz |
10 l | |
230 V | |
Bouton | |
Température ambiante à 450deg;C | |
105 mm | |
300 mm | |
230 V, 50/60 Hz, 2250 W | |
CB300 |