Learn More
Cole-Parmer™ Plaque chauffante Stuart™, température ambiante à 300°C, silumin
Forme : Carré ; Taille : 11,8 x 11,8 in
Marque: Cole-Parmer™ 04801-07
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Revêtement de la plaque en alliage durable.
- Chauffage uniforme et homogène.
- Température contrôlée avec un cadran facile à utiliser.
- Équipée d’un témoin HOT pour les températures supérieures à 50°C.
Spécification
Plaque chauffante | |
Carré | |
Silbumine | |
11,8 x 11,8 in | |
365 mm | |
6 kg | |
600 w | |
50/60 Hz |
10 l | |
230 V | |
Analogique | |
Température ambiante à 300deg;C | |
105 mm | |
300 mm | |
230 V, 50/60 Hz, 600 W | |
SB300 |