Learn More
Cole-Parmer™ Plaque chauffante Stuart™, température ambiante à 300°C, silumin
Forme : Rectangle ; Taille : 11,8 x 19,7 in
Marque: Cole-Parmer™ 04800-13
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Forme : Rectangle ; Taille : 11,8 x 19,7 in
- Revêtement de la plaque en alliage durable.
- Chauffage uniforme et homogène.
- Température contrôlée avec un cadran facile à utiliser.
- Équipée d’un témoin HOT pour les températures supérieures à 50°C.
Spécification
11,8 yds x 19,7 po | |
Analogique | |
230 V | |
Analogique | |
Température ambiante à 300deg;C | |
130 mm | |
520 mm | |
230 V, 50/60 Hz, 1500 W | |
SB500 |
Plaque chauffante | |
Rectangle | |
Silbumine | |
11,8 x 19,7 in | |
360 mm | |
12 kg | |
1 500 w | |
50/60 Hz |