Learn More
Cole-Parmer™ Plaque chauffante Stuart™, 50°C à 300°C, métal
Forme : Carré ; Taille : 11,8 x 11,8 in
Marque: Cole-Parmer™ 04805-27
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Réglage numérique et contrôle de la température de la plaque
- Contrôle précis de la température par microprocesseur
- Commandes faciles d’utilisation
- La plaque avec revêtement en métal offre une température très homogène et des conditions de chauffage uniformes.
- Plaque chauffante avec contrôle par microprocesseur pour une surveillance précise de la température de la plaque.
- Grande capacité pour accueillir plusieurs récipients ou lames de microscope.
Spécification
Plaque chauffante | |
230 V | |
Microprocesseur | |
50deg;C à 300deg;C | |
105 mm | |
320 mm | |
230 V, 50/60 Hz, 600 W | |
SD300 |
Carré | |
Métal | |
11,8 x 11,8 in | |
365 mm | |
6 kg | |
600 W | |
50/60 Hz |