Learn More
Cole-Parmer™ Plaque chauffante Stuart™, 50°C à 300°C, métal
Forme : Rectangle ; Taille : 11,8 x 19,7 in
Marque: Cole-Parmer™ SD500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Réglage numérique et contrôle de la température de la plaque
- Contrôle précis de la température par microprocesseur
- Commandes faciles d’utilisation
- La plaque supérieure en aluminium offre une température de plaque uniforme et des conditions de chauffage uniformes.
- Plaque chauffante avec contrôle par microprocesseur pour une surveillance précise de la température de la plaque.
- Grande capacité pour accueillir plusieurs récipients ou lames de microscope.
Spécification
Plaque chauffante | |
230 V | |
Microprocesseur | |
50deg;C à 300deg;C | |
130 mm | |
520 mm | |
230 V, 50/60 Hz, 1500 W | |
SD500 |
Rectangle | |
Métal | |
11,8 x 19,7 in | |
360 mm | |
12 kg | |
1500 W | |
50/60 Hz |