Learn More
Cole-Parmer™ Pince de bloc chauffant Stuart™
Click to view available options
Dimensions : Moyenne
Description
- Méthode la plus sûre pour chauffer les flacons à fond rond
- Système modulaire flexible pour une large gamme de tailles allant jusqu’à 500 ml
- La conception basse des puits est parfaite pour les flacons à col multiple
Spécification
Spécification
Type | Accessoire, pince de bloc |
Comprend | Pince SHB250CLAMP |
Dimension du tube | Moyenne |