Learn More
Cole-Parmer™ Inserts pour blocs chauffants Stuart™
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
100 mL
100 mL
250 ml
500 ml
Description:
Grande base
Moyenne base
Petites et moyennes bases
Quantité:
1 de chaque
3 / boîte
Description
- Pour une utilisation avec les plaques chauffantes Stuart™ SHB1000BASE et Stuart™ Undergrad
- Bloc chauffant accessoire pour flacons à fond rond de 100 ml
Spécification
Spécification
Description | Grande base |
Capacité (métrique) | 100 mL |
À utiliser avec (équipement) | Gamme Stuart Undergrad d’agitateurs à plaque chauffante |
Type | Bloc |
Quantité | 1 de chaque |