Learn More
Cole-Parmer™ Inserts pour blocs chauffants Stuart™
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 mL
100 mL
250 ml
500 ml
Description:
Grande base
Moyenne base
Petites et moyennes bases
Quantité:
1 de chaque
3 / boîte
Description
- Méthode la plus sûre pour chauffer les flacons à fond rond
- Système modulaire flexible pour une large gamme de tailles allant jusqu’à 500 ml
- La conception basse des puits est parfaite pour les flacons à col multiple
Spécification
Spécification
Description | Grande base |
Capacité (métrique) | 50 ml |
À utiliser avec (équipement) | SHB1000BASE |
Matériau | Aluminium anodisé |
Type | Bloc |
Quantité | 1 de chaque |