Learn More
Techne™ Plaque PCR à 96 puits et demi-jupe
Semi-skirted PCR plates can be easier to insert and extract than fully skirted plates, and are ideal for use in automated handling or robotic instruments.
Marque: Techne™ 16210-32
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Semi-skirted
- Low profile
- Clear
- Ideal for automation or robotic use
- 96-wells
Spécification
Étalon | |
Transparent | |
Demi | |
25 | |
25/boîte |
8 x 12 | |
Plaque PCR à 96 puits | |
96 | |
Faible |