Learn More
Cole-Parmer™ Couvercle à pignon Stuart™
Améliorez les performances de vos bains et circulateurs Techne
407.00€ - 455.20€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12757969
|
Cole-Parmer™
12122-96 |
Bain 12 L |
418.99€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12767969
|
Cole-Parmer™
12122-97 |
Bain 18 et 26 L |
412.52€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12758998
|
Cole-Parmer™
12122-98 |
Bain 48 L |
455.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12747969
|
Cole-Parmer™
12122-95 |
Bain 8 L |
407.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Couvercles, plateaux, sondes de température et autres accessoires pour votre bain-marie.
Fabriqués en acier inoxydable et disponibles pour s’adapter aux bains 8 L pour éviter les pertes dues à l’évaporation.