Learn More
Cole-Parmer™ Tambour Stuart™
Choisissez un tambour adapté à votre échantillon
424.64€ - 1050.41€
Spécification
À utiliser avec (application) | For changing your rotator's capacity |
---|
Code produit | Marque | Nbre de positions | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de positions | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11436548
|
Cole-Parmer™
51600-97 |
1 | Flacons de 120 mm de diamètre |
439.63€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11426548
|
Cole-Parmer™
51600-96 |
2 | Pour deux flacons coniques de 250 ml/flacon de réactif |
424.64€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11446548
|
Cole-Parmer™
51600-98 |
4 | Flacons de diamètre 120 mm |
526.44€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11476538
|
Cole-Parmer™
51600-95 |
4 | Pour porte-clips 19000 |
643.49€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11456548
|
Cole-Parmer™
51600-99 |
240 | Microtubes à centrifuger de 1,5 ml |
1050.41€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Changez la capacité de votre rotateur avec ces tambours interchangeables.Spécification
For changing your rotator's capacity |