Learn More
Techne™ Chauffe-bloc numérique Dri-Block™
Code produit. 11563799
Click to view available options
Puissance : 450 W
Choisissez un élément chauffant, puis des blocs pour répondre aux besoins de votre application
  • Éléments chauffants de précision avec une excellente précision de la température
  • La gamme polyvalente de blocs chauffants interchangeables fonctionne avec des tubes à échantillons et des plaques de différentes tailles
  • Libérez de l’espace de stockage : grâce à leur légèreté et à leur surface plane, les unités peuvent être empilées lorsqu’elles ne sont pas utilisées
  • Connectez l’élément chauffant à votre ordinateur grâce à une connexion RS-232
  • Fonctionnement : 230 VCA
Spécification
Plage de températures (métrique) Température ambiante à 100°C
Type Bain/bloc sec
Montée en température 30 à 100°C
Nbre de blocs 3
Stabilité de la température À 40°C ± 0.05°C ; à 100°C ± 0.1°C
Garantie 3 ans
Dimensions (L x l x H) 279 x 260 x 105 mm
Longueur (métrique) 279 mm
Largeur (métrique) 260 mm
Hauteur (métrique) 105 mm
Poids à l’expédition (métrique) 6 kg
Poids (métrique) 6 kg
Alimentation électrique 230 V, 50-60 Hz, 450 W
Tension 230 V
Puissance 450 w
Fréquence 50 à 60 Hz