Learn More
Cole-Parmer™ Rouleau pour tubes numérique Stuart™
Assure un mouvement doux mais hautement efficace de rotation et de basculement. Les rouleaux pour tubes numériques Stuart™ offrent une vitesse variable de 5 à 60 tr/min et une minuterie numérique intégrée réglable de 1 seconde à 90 minutes, de 1 minute à 9 heures ou en mode minutes uniquement jusqu’à 9999 minutes pour une polyvalence maximale.
Marque: Cole-Parmer™ 04653-08
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ces agitateurs à rouleaux assurent un mouvement doux mais hautement efficace de rotation et de basculement. Le modèle à six rouleaux offre un format compact à faible encombrement tandis que l’unité à neuf rouleaux possède une capacité plus importante. Ces modèles numériques avancés offrent une vitesse variable de 5 à 60 tr/min et une minuterie numérique intégrée réglable de 1 seconde à 90 minutes, de 1 minute à 9 heures ou en mode “minutes uniquement” jusqu’à 9999 minutes pour une polyvalence maximale. Recommandé pour mélanger les échantillons de sang, les substances visqueuses et les suspensions liquide-solide nécessitant une aération minimum. Les unités peuvent être utilisées dans des incubateurs jusqu’à 60°C et 80 % d’humidité, ou dans des chambres froides jusqu’à 4°C. Les deux agitateurs à rouleaux ont une structure robuste et sont conçus pour un nettoyage facile grâce à leurs rouleaux en plastique et à leur bac d’égouttage permettant de récupérer les déversements accidentels. Ils peuvent accueillir des tubes, flacons Bijoux, flacons universels et bouteilles de pratiquement toutes les tailles jusqu’à 100 mm de diamètre. Un système d’empilage SRT / STACK est disponible en cas d’espace libre insuffisant sur la paillasse.- Action de basculement et de roulement pour une agitation complète
- Modèles à vitesse variable numériques avec minuterie intégrée
- Conception à six rouleaux avec encombrement réduit ou modèle à neuf rouleaux pour un débit élevé
- Conçu pour un fonctionnement silencieux en continu ou temporisé
- Peut être utilisé dans les chambres froides ou dans les incubateurs, 4 à 60°C, 80 % d’HR
- Action de basculement et de roulement douce, extrêmement efficace.
- Format petit et compact
- Vitesse variable de 5 à 60 tr/min
- Minuteur numérique intégré de 1 seconde à 90 minutes, 1 minute à 9 heures ou “minutes uniquement” jusqu’à 9999 minutes pour une polyvalence maximale
- Recommandé pour mélanger les échantillons de sang, les substances visqueuses et les suspensions liquide-solide nécessitant une aération minimum
- Ils peuvent accueillir des tubes, flacons Bijoux, flacons universels et bouteilles de pratiquement toutes les tailles jusqu’à 100 mm de diamètre
- Un système de superposition SRT / STACK est disponible en cas d’espace libre insuffisant sur la paillasse.
Spécification
5 à 60 tr/min | |
230 V | |
50 Hz | |
340 x 565 x 110 mm | |
340 mm | |
Numérique | |
Mélange des échantillons de sang, des substances visqueuses et des suspensions liquide-solide nécessitant une aération minimum | |
9 rouleaux | |
1 s à 9 h |
230 V, 50 Hz, 50 W | |
50 W | |
375 mm | |
110 mm | |
565 mm | |
SRT9D | |
Jusqu’à 80 % | |
1 unité |