Learn More
Cole-Parmer™ Agitateur de plaque chauffante numérique (bleu) StuartTM, température ambiante à 450°C, céramique
Plage d’agitation : 50 à 1250 tr/min ; Forme : Carré ; Taille : 6 x 6 po
Marque: Cole-Parmer™ CD152B
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le témoin lumineux de surchauffe de la surface clignote lorsque la température de la plaque est supérieure à 50°C
- Le panneau avant durable résiste aux déversements et aux produits chimiques
- Disponibles en différentes configurations de surface de plaque et de couleur de corps
Spécification
Céramique | |
Bleu | |
Métal à revêtement en poudre bleu | |
Numérique | |
6 x 6 in | |
Température ambiante à 450°C | |
50/60 Hz | |
30 cm | |
500 w | |
Carré | |
15 L | |
3 ans | |
LED |
230 V | |
2 barreaux d’agitation à revêtement PTFE (25 mm) et cordon d’alimentation avec fiche | |
230 VCA, 50/60 Hz | |
11,813 in | |
9,3 cm | |
3 in | |
18 cm | |
7 po | |
Agitateur à plaque chauffante, Agitateur | |
1 | |
50 à 1 250 tr/min | |
CE |