Learn More
Cole-Parmer™ Adaptateurs de flacon Stuart™
32.24€ - 60.73€
Spécification
Type de produit | Adaptateur de bouteille |
---|---|
Diamètre du filetage | 32 mm |
Code produit | Marque | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12447762
|
Cole-Parmer™
10097-43 |
PP |
32.24€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12010902
|
Cole-Parmer™
10097-44 |
PTFE |
60.73€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Adaptateur de bouteille | |
32 mm |