Learn More
Cole-Parmer™ Insert pour chauffe-blocs Stuart™
Click to view available options
Diamètre (métrique) du puits:
7,8 mm
10 mm
10,5 mm
10,7 mm
12,6 mm
13,5 mm
16,5 mm
19,5 mm
25,5 mm
28 mm
30 mm
61 mm
Profondeur (métrique) du puits:
14 mm
33 mm
47 mm
No. of Places:
4
6
8
12
20
30
48
Description
- Pour une utilisation avec blocs chauffants Stuart
- En aluminium anodisé
- Orifice distinct pouvant accueillir un thermomètre
Spécification
Spécification
Description | Peut accueillir 20 tubes de 12 mm |
Capacité | Tubes 20 x 12 mm |
Matériau | Aluminium anodisé |
No. of Places | 20 |
Type | Accessoire, bloc |
Profondeur (métrique) du puits | 33 mm |
Diamètre (impériale) du puits | 0,47 in |
Diamètre (métrique) du puits | 12,6 mm |