Learn More
Cole-Parmer™ Plaque chauffante analogique (bleue) Stuart™, température ambiante à 450°C, céramique
Forme : Carré ; Taille : 6 x 6 po
Marque: Cole-Parmer™ CS150B
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le témoin lumineux de surchauffe de la surface clignote lorsque la température de la plaque est supérieure à 50°C
- Le panneau avant durable résiste aux déversements et aux produits chimiques
- L’affichage indique la température réelle de la surface
- Disponibles en différentes configurations de surface de plaque et de couleur de corps
Spécification
Métal à revêtement en poudre bleu | |
CE | |
1 | |
230 V | |
Bleu | |
Jusqu’à 325°C | |
6 x 6 po | |
11,75 in | |
3 po | |
7 po | |
30 cm | |
500 w | |
Cordon avec fiche. |
Plaque chauffante | |
Analogique | |
Carré | |
3 ans | |
céramique | |
Analogique | |
Température ambiante à 450°C | |
30 cm | |
11,813 in | |
9,3 cm | |
18 cm | |
230 VCA, 50 / 60 Hz |