Learn More
Cole-Parmer™ Incubateur standard Stuart™, 60 L
Plage de températures : Température ambiante de +8°C à 130°C
Marque: Cole-Parmer™ 01110-02
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conçus pour un accès facile grâce au panneau de porte avant à charnière
- Chaque panneau latéral comporte des trous bouchés de 2 x 10 mm de diamètre pour l’introduction de gaz ou de câbles
- Visibilité totale des échantillons
- Accès facile à la chambre de travail
- Choix entre une commande analogique ou numérique
- Pour le modèle analogique SI60, le réglage de la température s’effectue par l’intermédiaire d’un bouton étalonné
- Pour le modèle numérique SI60D, le réglage de la température est plus précis grâce à l’écran LCD
- Les deux modèles sont dotés d’un interrupteur à poussoir préréglé à 37°C
- Coupure de sécurité de la température réglée à 72°C
- L’incubateur est fourni à plat, pour un assemblage au point d’utilisation
- L’assemblage est simple et ne nécessite qu’un tournevis
Spécification
Numérique | |
Acrylique | |
Incubateur standard | |
220/240 V, 50 Hz | |
50 Hz |
60 L | |
Température ambiante +8°C jusqu’à 130°C | |
Analogique | |
220/240 V |