Learn More
Cole-Parmer™ Accessories for Cole-Parmer™ INC-200 Series Clear Incubators
Optimize performance of your incubator system.
Marque: Cole-Parmer™ 01110-97
196.80 EUR valable jusqu'au 2025-02-21
Utilisez le code promo "24115" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Fabriqué en acrylique transparent, cet incubateur offre une visibilité totale et un accès complet à la chambre de travail. Le système de circulation d’air forcé offre une stabilité de température supérieure à 0,1°C. Les commandes de température, le système de chauffage et de circulation d’air sont entièrement assemblés et forment un panneau latéral de l’incubateur. Avec coupure de sécurité et bouton-poussoir préréglé à 37°C. Fourni sans base, pour pouvoir le placer sur des instruments. Une base en option est disponible, tout comme un système d’étagères en option (non fourni avec l’incubateur). L’incubateur peut être utilisé comme chambre d’humidité ou chambre d’essai environnementale en utilisant un plateau de solution de sel saturée ou d’eau distillée pour maintenir l’humidité au-dessus de la température ambiante. L’incubateur est fourni à plat, pour un assemblage au point d’utilisation. L’assemblage est très simple et peut être fait en quelques minutes, nécessitant seulement un tournevis. (Les commandes et le chauffage sont déjà assemblés et montés sur un panneau latéral.) Avec protection antimicrobienne Bio-Cote™.Spécification
Pour incubateur SI60 | |
Acrylique | |
Accessoires, plaque de base | |
Use for incubating |