Learn More
Techne™ Plaques PCR à profil bas 96 puits Stuart™
Stuart™ 96-well Low Profile PCR Plates have shorter wells than the standard profile plates, decreasing the dead space between the heated lid of the thermal cycler and the sample. This eliminates condensation on the side wall of the tube, preventing reduction in PCR volume and increasing the efficiency of the reaction.
286.31€ - 287.03€
Spécification
Format | Standard |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Nbre de puits | 96 |
Stérilité | Non-sterile |
Nb par paquet | 25 |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13078523
|
Techne™
10125-27 |
Transparent |
287.03€
25 pièces |
Expédition estimée: 07-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13088523
|
Techne™
16210-33 |
Noir |
286.31€
25 pièces |
Expédition estimée: 07-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13098523
|
Techne™
16210-34 |
Blanc |
286.31€
25 pièces |
Expédition estimée: 07-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Low profile design decreases dead space between the lid of the thermal cycler, increasing PCR efficiency
- Available in Black, White and Clear
- Non-sterile
Spécification
Standard | |
96 | |
25 | |
25/boîte |
8 x 12 | |
Non-sterile | |
Faible |