Learn More
Techne™ Insert pour blocs chauffants en aluminium Dri-Block™
Click to view available options
No. of Places:
30
Description
- La gamme polyvalente de blocs chauffants interchangeables fonctionne avec des tubes à échantillons et des plaques de différentes tailles
- Éléments chauffants vendus séparément
Spécification
Spécification
Description | Puits coniques |
Capacité | 30 x 7 mm dia. and 10 x 9 mm dia. Tubes |
Matériau | Aluminium anodisé |
No. of Places | 30 |
Type | Insert Dri-Block™ |
Profondeur (impériale) du puits | 1,50 po |
Profondeur (métrique) du puits | 38 mm |
Diamètre (impériale) du puits | 0,28 po |
Diamètre (métrique) du puits | 7 mm |