Learn More
STT3A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | STT3A |
---|---|
Concentration | 0.27 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16899503
|
Proteintech
12034-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16889503
|
Proteintech
12034-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This gene encodes the basic transcription factor 3. This protein forms a stable complex with RNA polymerase IIB and is required for transcriptional initiation. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. This gene has multiple pseudogenes.Spécification
STT3A | |
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P46977, P46978 | |
16430, 3703, 500972 | |
STT3A Fusion Protein Ag2698 | |
Primary | |
-20°C | |
STT3A |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
B5, Integral membrane protein 1, ITM1, STT3 A, STT3A, TMC, Transmembrane protein TMC | |
Stt3a | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |