Learn More
Substrat d’oxyde de titane de strontium, 5 x 5 x 0,5 mm, poli des deux côtés, orientation 111, Thermo Scientific™ Code produit.: 11309218
Substrat d’oxyde de titane de strontium, 5 x 5 x 0,5 mm, poli des deux côtés, orientation 111, Thermo Scientific™
Code produit. 11309218
1 Ea.
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
5 Ea.
Code produit. 11309218
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042594.KT
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
111 Orientation
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12060-59-2
Formule moléculaire O3SrTi
Poids moléculaire (g/mol) 183.48
Numéro MDL MFCD00049554
Clé InChI VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powderAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 82899
SMILES [Sr++].[O-][Ti]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Strontium Titanium Oxide Substrate
Note relative au nom Polished Two Sides
Couleur Blanc
Forme physique Substrat
Quantité 1 Ea.
Nom IUPAC Oxotitaniumbis(olate) de strontium(2+)
Odeur Odorless
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP07I063 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number042594.KT,042559.06,042559.14
Numéro de lotP07I065 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number042594.KT,042559.06,042559.14
Numéro de lotF06Y004 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/12/2021 Catalog Number042594.KT,042559.06,042559.14
Numéro de lotW17E023 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number042594.KT,042559.06,042559.14
Numéro de lotI08K14 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number042594.KT,042559.06,042559.14
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Substrat d’oxyde de titane de strontium, 5 x 5 x 0,5 mm, poli des deux côtés, orientation 111, Thermo Scientific™ >