Learn More
Substrat d’oxyde de strontium-titane, 10 x 10 x 1 mm, poli d’un côté, orientation 111, Thermo Scientific™
215.00€ - 841.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12060-59-2 |
---|---|
Formule moléculaire | O3SrTi |
Poids moléculaire (g/mol) | 183.48 |
Numéro MDL | MFCD00049554 |
Clé InChI | VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder |
CID PubChem | 82899 |
Nom IUPAC | oxo(dioxydo)titane de strontium |
SMILES | [Sr++].[O-][Ti]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11393788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040279.KT |
1 Ea. |
215.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11303798
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040279.KU |
5 Ea. | |||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
12060-59-2 | |
183.48 | |
VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N | |
82899 | |
[Sr++].[O-][Ti]([O-])=O |
O3SrTi | |
MFCD00049554 | |
strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder | |
oxo(dioxydo)titane de strontium |
Spécification
Strontium Titanium Oxide Substrate | |
12060-59-2 | |
Substrat | |
MFCD00049554 | |
VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N | |
oxo(dioxydo)titane de strontium | |
82899 |
Polished One Side | |
Blanc | |
O3SrTi | |
strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder | |
[Sr++].[O-][Ti]([O-])=O | |
183.48 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 235-044-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante