Learn More
Oxyde de titane et de strontium, 99 +% (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Utilisé dans l’électronique et dans l’isolation électrique
59.40€ - 136.68€
Identifiants chimiques
CAS | 12060-59-2 |
---|---|
Formule moléculaire | O3SrTi |
Poids moléculaire (g/mol) | 183.48 |
Numéro MDL | MFCD00049554 |
Clé InChI | VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder |
CID PubChem | 82899 |
Nom IUPAC | oxo(dioxydo)titane de strontium |
SMILES | [Sr++].[O-][Ti]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11341199
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011399.30 |
250 g |
59.40€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11351199
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011399.A1 |
1 kg |
136.68€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Strontium titanium oxide is used as a diamond stimulant and also used as a strontium-90 in radioisotope thermoelectric generators. It is used in the electronics and electrical insulation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12060-59-2 | |
183.48 | |
VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N | |
82899 | |
[Sr++].[O-][Ti]([O-])=O |
O3SrTi | |
MFCD00049554 | |
strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder | |
oxo(dioxydo)titane de strontium |
Specifications
Strontium titanium oxide | |
12060-59-2 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00049554 | |
Insoluble in water and most solvents. | |
[Sr++].[O-][Ti]([O-])=O | |
183.48 | |
183.51 | |
Odorless |
2060°C | |
Poudre | |
O3SrTi | |
strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder | |
VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N | |
oxo(dioxydo)titane de strontium | |
82899 | |
≥99% | |
4.810 g/mL |
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 235-044-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante