Learn More
Sulfure de strontium, 99,9 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
145.73€ - 635.16€
Identifiants chimiques
CAS | 1314-96-1 |
---|---|
Formule moléculaire | SSr |
Poids moléculaire (g/mol) | 119.68 |
Numéro MDL | MFCD00049560 |
Clé InChI | ZEGFMFQPWDMMEP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | strontium sulfide, strontium monosulfide, strontium sulphide, strontiumsulfid, hsdb 12 |
CID PubChem | 14820 |
Nom IUPAC | sulfure de strontium |
SMILES | [S--].[Sr++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11483850
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089895.09 |
10 g |
145.73€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11473850
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089895.18 |
50 g |
635.16€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Strontium sulfide is used in chemical research and as organic intermediates. It is also used as depilatory. It is also used as Isotope labelled enantiomer of Voriconazole (V760000), an antifungal agent and an ergosterol biosynthesis inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1314-96-1 | |
119.68 | |
ZEGFMFQPWDMMEP-UHFFFAOYSA-N | |
14820 | |
[S--].[Sr++] |
SSr | |
MFCD00049560 | |
strontium sulfide, strontium monosulfide, strontium sulphide, strontiumsulfid, hsdb 12 | |
sulfure de strontium |
Spécification
Strontium sulfide | |
1314-96-1 | |
Poudre | |
SSr | |
14,8849 | |
Slightly soluble in water; Decomposes in acids | |
[S--].[Sr++] | |
119.68 | |
119.68 | |
Like rotten eggs | |
3.70 g/mL |
>2000°C | |
Gris | |
(Base des métaux) | |
MFCD00049560 | |
strontium sulfide, strontium monosulfide, strontium sulphide, strontiumsulfid, hsdb 12 | |
ZEGFMFQPWDMMEP-UHFFFAOYSA-N | |
sulfure de strontium | |
14820 | |
99.9% | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P234-P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P390-P501c
H290-H301-H314
missing translation for 'einecsNumber' : 215-249-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote