Learn More
Étalon de strontium, 1000 mg/l dans 2 % de HNO3, (Assurance Grade), SPEX CertiPrep
Code produit. 10132202 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
30 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Flacon poly
Étalon de strontium, 1000 μg/ml dans 2 % de HNO3, 250 ml, classe assurance, SPEX CertiPrep™. Certifié 34Guide ISO/CEI, matériaux de référence certifiés NIST Traceable Fourni avec un certificat d'analyse complet.
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
  • Norme de strontium
  • Fabriqué avec de l'eau ASTM type I.
  • Concentration 1000 μg/ml
  • Volume 250 ml
Certifications
ISO/CEI 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Identifiants chimiques
CAS 7440-24-6, 7697-37-2, 7732-18-5
Formule moléculaire Sr
Poids moléculaire (g/mol) 87.62
Clé InChI CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 5359327
ChEBI CHEBI:33324
Nom IUPAC strontium
SMILES [Sr]
Spécification
Nom chimique ou matériau Strontium Standard
Conditionnement Flacon poly
Quantité 250 mL
Qualité Assurance
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P320-Un traitement spécifique est urgent (voir sur cette étiquette).
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: nitric acid