Learn More
Peroxyde de strontium, 12,3 % d’oxygène disponible, Thermo Scientific Chemicals
76.60€ - 1051.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1314-18-7 |
---|---|
Formule moléculaire | O2Sr |
Poids moléculaire (g/mol) | 119.618 |
Numéro MDL | MFCD00084686 |
Clé InChI | UHCGLDSRFKGERO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | strontium peroxide, 1,2-dioxa-3-strontacyclopropane, strontium dioxide, strontiumperoxid, strontium peroxide sr o2, hsdb 788, strontium peroxide un1509 oxidizer, strontium peroxide available oxygen |
CID PubChem | 14807 |
Nom IUPAC | peroxyde de strontium |
SMILES | [O-][O-].[Sr+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15442647
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046310.30 |
250 g |
76.60€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15452647
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046310.A1 |
1 kg |
245.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15462647
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046310.A7 |
5 kg |
1051.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Applications of Strontium Peroxide include pyrotechnics i.e. fireworks (red color), ammunitions (tracer/hunting), oxidizer, alarm rocket. It is also used in textiles for fibers bleaching and as an oxidizing agent for hair bleaching (professional).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1314-18-7 | |
119.618 | |
UHCGLDSRFKGERO-UHFFFAOYSA-N | |
14807 | |
[O-][O-].[Sr+2] |
O2Sr | |
MFCD00084686 | |
strontium peroxide, 1,2-dioxa-3-strontacyclopropane, strontium dioxide, strontiumperoxid, strontium peroxide sr o2, hsdb 788, strontium peroxide un1509 oxidizer, strontium peroxide available oxygen | |
peroxyde de strontium |
Spécification
Strontium peroxide | |
12.3% available oxygen | |
Marron | |
O2Sr | |
MFCD00084686 | |
14,8847 | |
Insoluble in water and slowly decomposes in water. | |
[O-][O-].[Sr+2] | |
119.618 | |
119.62 |
215°C (decomposition) | |
1314-18-7 | |
Poudre | |
SrO2 | |
UN1509 | |
strontium peroxide, 1,2-dioxa-3-strontacyclopropane, strontium dioxide, strontiumperoxid, strontium peroxide sr o2, hsdb 788, strontium peroxide un1509 oxidizer, strontium peroxide available oxygen | |
UHCGLDSRFKGERO-UHFFFAOYSA-N | |
peroxyde de strontium | |
14807 | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H272-H318-H335-H315
Peut aggraver un incendie ;
comburant.
Provoque des lésions oculaires graves.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :5,1
missing translation for 'einecsNumber' : 215-224-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only