Learn More
Oxyde de strontium, qualité technique, Thermo Scientific Chemicals
117.59€ - 1365.80€
Identifiants chimiques
CAS 1314-11-0
Formule moléculaire OSr
Poids moléculaire (g/mol) 103.619
Numéro MDL MFCD00049558
Clé InChI UFQXGXDIJMBKTC-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 518709
Nom IUPAC Oxostrontium
SMILES O=[Sr]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11321839
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
012495.30
250 g
117.59€
250g
11311839
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
012495.A1
1 kg
337.68€
1kg
11301839
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
012495.A7
5 kg
1365.80€
5kg
Description
Description
In the manufacture of strontium salts, pyrotechnics, pigments, in greases and soaps and as a desiccant.Strontium oxide was used to make television picture tube glass. It finds application in glass, optic and ceramic industries. It is an active component of paint dryers. It is also used to prepare pure strontium upon heating with aluminum under vacuum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans la fabrication de sels de strontium, de pièces pyrotechniques et de pigments, dans les graisses et les savons, et comme dessiccant
Spécification
Identifiants chimiques
1314-11-0
103.619
UFQXGXDIJMBKTC-UHFFFAOYSA-N
Oxostrontium
OSr
MFCD00049558
518709
O=[Sr]
Spécification
∼3000°C
2430°C
Poudre
MFCD00049558
14,8846
UFQXGXDIJMBKTC-UHFFFAOYSA-N
Oxostrontium
518709
Technique
Moisture sensitive
Strontium oxide
1314-11-0
OSr
UN3262
Soluble in fused potassium hydroxide; Insoluble in ether and acetone; Decomposes in water to Sr(OH)2 with evolution of heat;Slightly soluble in alcohol; Insoluble in acetone and ether.
O=[Sr]
103.619
103.62
Odorless
4.700 g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, BASIQUE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-219-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Oxyde de strontium, qualité technique, Thermo Scientific Chemicals