Learn More
Nitrate de strontium, anhydre,99,97 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
121.00€ - 358.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10042-76-9 |
---|---|
Formule moléculaire | N2O6Sr |
Poids moléculaire (g/mol) | 211.63 |
Numéro MDL | MFCD00011248 |
Clé InChI | DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1 |
CID PubChem | 24848 |
SMILES | [Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11347288
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030486.14 |
25 g |
121.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11337288
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030486.22 |
100 g |
358.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Strontium nitrate is used in the production of road flares and in fireworks. It serves as a colorant (red) in pyrotechnics and is also used as an oxidizer in pyrotechnics. It mixed with glycolic acid and used to reduce the sensation of skin irritation. It is also used in electrophysiology experiments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10042-76-9 | |
211.63 | |
DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N | |
24848 |
N2O6Sr | |
MFCD00011248 | |
strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1 | |
[Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Spécification
Strontium nitrate | |
Anhydrous | |
Blanc | |
(Base des métaux) | |
Sr(NO3)2 | |
UN1507 | |
strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1 | |
DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N | |
dinitrate de strontium | |
24848 | |
99.97% | |
Hygroscopic |
570°C | |
10042-76-9 | |
Cristalline | |
N2O6Sr | |
MFCD00011248 | |
14,8845 | |
Soluble in water and ammonia. Slightly soluble in alcohol,ethanol and acetone. Insoluble in nitric acid. | |
[Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
211.63 | |
211.63 | |
Odorless | |
2.990 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H272-H302-H315-H319-H335
Peut aggraver un incendie
comburant.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P220-P221-P280-P305+P351+P338-P310-P370+P378q-P501c
H272-H318
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :NITRATE DE STRONTIUM
missing translation for 'einecsNumber' : 233-131-9
missing translation for 'rtecsNumber' : WK9800000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Matière solide oxydante Catégorie 1
Mention de danger
- H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
RUO – Research Use Only