Learn More
Nitrate de strontium anhydre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
44.70€ - 206.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10042-76-9 |
---|---|
Formule moléculaire | N2O6Sr |
Poids moléculaire (g/mol) | 211.63 |
Numéro MDL | MFCD00011248 |
Clé InChI | DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1 |
CID PubChem | 24848 |
Nom IUPAC | dinitrate de strontium |
SMILES | [Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11397298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030534.30 |
250 g |
44.70€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11387298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030534.A1 |
1 kg |
71.30€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11307308
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030534.D9 |
5 x 1 kg |
206.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
In railroad flares, signal lights, marine signalsStrontium nitrate is used in the production of road flares and in fireworks. It serves as a colorant (red) in pyrotechnics and is also used as an oxidizer in pyrotechnics. Mixed with glycolic acid, it is used to reduce the sensation of skin irritation. It is also used in electrophysiology experiments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10042-76-9 | |
211.63 | |
DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N | |
24848 | |
[Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
N2O6Sr | |
MFCD00011248 | |
strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1 | |
dinitrate de strontium |
Spécification
Strontium nitrate | |
Anhydrous | |
Blanc | |
98% | |
MFCD00011248 | |
Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol and acetone.Soluble in water and ammonia. Slightly soluble in alcohol,ethanol and acetone. Insoluble in nitric acid. | |
[Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
211.63 | |
211.63 | |
Hygroscopic |
570°C | |
10042-76-9 | |
Cristalline ou poudre | |
N2O6Sr | |
strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1 | |
DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N | |
dinitrate de strontium | |
24848 | |
Odorless | |
2.99 |
Sécurité et traitement
P210-P220-P221-P280-P305+P351+P338-P310-P370+P378q-P501c
H272-H318
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :5,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-131-9
missing translation for 'rtecsNumber' : WK9800000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only