Learn More
Hydroxyde de strontium octahydraté, 99 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
43.10€ - 177.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1311-10-0 |
---|---|
Formule moléculaire | H18O10Sr |
Poids moléculaire (g/mol) | 265.75 |
Numéro MDL | MFCD00150395 |
Clé InChI | UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L |
Nom IUPAC | strontium(2+) octahydrate dihydroxide |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Sr++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11354058
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041351.22 |
100 g |
43.10€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11344058
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041351.36 |
500 g |
177.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Strontium hydroxide octahydrate is used in the sugar industry for its purification, oil and paint industry to improve its drying properties and as an active ingredient in depilatory hair removal products. It is also used as a raw material for manufacturing of other products of strontium salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1311-10-0 | |
265.75 | |
UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L | |
O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Sr++] |
H18O10Sr | |
MFCD00150395 | |
strontium(2+) octahydrate dihydroxide |
Spécification
Strontium hydroxide octahydrate | |
1311-10-0 | |
99% (metals basis) | |
MFCD00150395 | |
UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L | |
strontium(2+) octahydrate dihydroxide | |
265.76 (121.60 Anhydrous) | |
1.900 g/mL |
100°C-8H2O | |
Cristalline | |
H18O10Sr | |
Soluble in hot water and acid. Insoluble in acetone. | |
O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Sr++] | |
265.75 | |
Air sensitive; Hygroscopic |
Sécurité et traitement
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 242-367-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only