Learn More
Hydroxyde de strontium octahydraté, 98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
73.00€ - 236.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1311-10-0 |
---|---|
Formule moléculaire | H18O10Sr |
Poids moléculaire (g/mol) | 265.75 |
Numéro MDL | MFCD00150395 |
Clé InChI | UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L |
Nom IUPAC | strontium(2+) octahydrate dihydroxide |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Sr++] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10441671
|
Thermo Scientific Acros
270230010 |
1 kg | Flacon en verre |
73.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11904141
|
Thermo Scientific Acros
270230050 |
5 kg | Bouteille en plastique |
236.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1311-10-0 | |
265.75 | |
UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L | |
O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Sr++] |
H18O10Sr | |
MFCD00150395 | |
strontium(2+) octahydrate dihydroxide |
Spécification
Strontium hydroxide octahydrate | |
1311-10-0 | |
Poudre cristalline | |
H18O10Sr | |
MFCD00150395 | |
Solubility in water: 7.0g/L (20°C). Other solubilities: soluble in hot water, soluble in acids | |
O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Sr++] | |
265.75 | |
98% |
100.0°C | |
Blanc | |
98% | |
Sr(OH)2·8H2O | |
14,8843 | |
UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L | |
strontium(2+) octahydrate dihydroxide | |
265.75 | |
Pures |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
- Strontium hydroxide octahydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.