Learn More
Granulés de strontium, jusqu’à 19 mm (0,76 po), 99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11368677
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Granulés de strontium, 99 %, Sr, numéro CAS-7440-24-6, atome, granulés, base de métaux de 19 mm 0,76 po et moins, estroncio, strontium, morceaux, morceaux, dendritique, pièces, yzs2rpe8le, strontium, élémentaire, strontium, pièces dendritiques distillées, unii-yzs2RPE8le, 100 g, (base de métaux), CHEBI:33324, blanc à jaune
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnement sous argon avec une fine couche d’huile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-24-6
Formule moléculaire Sr
Poids moléculaire (g/mol) 87.62
Numéro MDL MFCD00134060
Clé InChI CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme strontium, elemental, unii-yzs2rpe8le, yzs2rpe8le, estroncio, granules, 19mm 0.76in & down metals basis, strontium, distilled dendritic pieces, atom, pieces, strontium, chunks, pieces, dendritic
CID PubChem 5359327
ChEBI CHEBI:33324
Nom IUPAC strontium
SMILES [Sr]
Spécification
Nom chimique ou matériau Strontium granules
Couleur Blanc à jaune
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3208
Quantité 25 g
Pourcentage de pureté 99%
Granulométrie 19mm (0.76 in.) & down
Sensibilité Air and moisture sensitive