Learn More
Fluorure de strontium, qualité optique, Thermo Scientific™
Code produit. 11361628
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-48-4
Formule moléculaire F2Sr
Poids moléculaire (g/mol) 125.62
Numéro MDL MFCD00011251
Clé InChI FVRNDBHWWSPNOM-UHFFFAOYSA-L
Synonyme strontium difluoride, unii-efy8gjs81z, strontium fluoride srf2, efy8gjs81z, strontium 2+ ion difluoride, fluoride, sr, fluoride, strontium 2+ difluoride, beta-bromo isovaleric acid, ksc379a4r, strontium fluoride 250g
CID PubChem 82210
SMILES [F-].[F-].[Sr++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Strontium fluoride
Point de fusion 1473°C
Forme physique Cristaux cassés
Quantité 50 g
Merck Index 14,8842
Nom IUPAC difluorure de strontium
Poids de la formule 125.62
Qualité Optique
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.442
Densité 4.240 g/mL