Learn More
Nonadécaoxyde de strontium et de dodécafer, 99,5 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
56.80€ - 250.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12023-91-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Fe2O5Sr2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 366.93 |
Numéro MDL | MFCD00075632 |
Clé InChI | GKHGYOYJUWWDJG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | strontium ferrite, strontiumferrit, strontium dodecairon nonadecaoxide, oxo oxoferriooxy iron;oxostrontium, strontium ferrite, powder, hexakis ferric oxide ; strontium oxide, strontium ferrite, nanopowder, <100 nm particle size bet trace metals basis |
CID PubChem | 16213227 |
Nom IUPAC | diiron(3+) distrontium(2+) pentaoxidandiide |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Fe+3].[Fe+3].[Sr++].[Sr++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11348067
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022569.06 |
5 g |
56.80€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11358067
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022569.14 |
25 g |
250.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Strontium dodecairon nonadecaoxide is used in manufacture of mixtures, granulates for plastic articles, production of magnet articles by compacting, sintering or other processes. And it is also used as an additive to flares, pyrotechnics, provides high refractive index to glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12023-91-5 | |
366.93 | |
GKHGYOYJUWWDJG-UHFFFAOYSA-N | |
16213227 | |
[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Fe+3].[Fe+3].[Sr++].[Sr++] |
Fe2O5Sr2 | |
MFCD00075632 | |
strontium ferrite, strontiumferrit, strontium dodecairon nonadecaoxide, oxo oxoferriooxy iron;oxostrontium, strontium ferrite, powder, hexakis ferric oxide ; strontium oxide, strontium ferrite, nanopowder, <100 nm particle size bet trace metals basis | |
diiron(3+) distrontium(2+) pentaoxidandiide |
Spécification
Strontium dodecairon nonadecaoxide | |
12023-91-5 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00075632 | |
Soluble in organic solvents. | |
[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Fe+3].[Fe+3].[Sr++].[Sr++] | |
366.93 | |
1061.77 |
>450°C | |
Poudre | |
Fe2O5Sr2 | |
strontium ferrite, strontiumferrit, strontium dodecairon nonadecaoxide, oxo oxoferriooxy iron;oxostrontium, strontium ferrite, powder, hexakis ferric oxide ; strontium oxide, strontium ferrite, nanopowder, <100 nm particle size bet trace metals basis | |
GKHGYOYJUWWDJG-UHFFFAOYSA-N | |
diiron(3+) distrontium(2+) pentaoxidandiide | |
16213227 | |
99.5% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 234-685-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only