Learn More
Strontium, pièces dendritiques distillées, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11330198
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-24-6
Formule moléculaire Sr
Poids moléculaire (g/mol) 87.62
Numéro MDL MFCD00134060
Clé InChI CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme strontium, elemental, unii-yzs2rpe8le, yzs2rpe8le, estroncio, granules, 19mm 0.76in & down metals basis, strontium, distilled dendritic pieces, atom, pieces, strontium, chunks, pieces, dendritic
CID PubChem 5359327
ChEBI CHEBI:33324
Nom IUPAC strontium
SMILES [Sr]
Spécification
Nom chimique ou matériau Strontium
Couleur Golden
Note relative au nom Distilled dendritic pieces
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3208
Quantité 5 g
Pourcentage de pureté 99.8%
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Air and moisture sensitive