Learn More
Strontium, pièces dendritiques distillées, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
2310.50€
Chemical Identifiers
CAS | 7440-24-6 |
---|---|
Formule moléculaire | Sr |
Poids moléculaire (g/mol) | 87.62 |
Numéro MDL | MFCD00134060 |
Clé InChI | CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | strontium, elemental, unii-yzs2rpe8le, yzs2rpe8le, estroncio, granules, 19mm 0.76in & down metals basis, strontium, distilled dendritic pieces, atom, pieces, strontium, chunks, pieces, dendriticAfficher plus |
CID PubChem | 5359327 |
ChEBI | CHEBI:33324 |
Nom IUPAC | strontium |
SMILES | [Sr] |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
11320198
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042929.14 |
25 g |
2310.50€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Dans une ampoule sous argon
Chemical Identifiers
7440-24-6 | |
87.62 | |
CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N | |
5359327 | |
strontium |
Sr | |
MFCD00134060 | |
strontium, elemental, unii-yzs2rpe8le, yzs2rpe8le, estroncio, granules, 19mm 0.76in & down metals basis, strontium, distilled dendritic pieces, atom, pieces, strontium, chunks, pieces, dendriticAfficher plus | |
CHEBI:33324 | |
[Sr] |
Specifications
Strontium | |
Distilled dendritic pieces | |
(Base des métaux) | |
MFCD00134060 | |
strontium, elemental, unii-yzs2rpe8le, yzs2rpe8le, estroncio, granules, 19mm 0.76in & down metals basis, strontium, distilled dendritic pieces, atom, pieces, strontium, chunks, pieces, dendritic | |
[Sr] | |
87.62 | |
CHEBI:33324 | |
Ampoule |
Golden | |
7440-24-6 | |
Sr | |
UN3208 | |
CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N | |
strontium | |
5359327 | |
99.8% | |
Air and moisture sensitive |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H261
Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables.
P223-P231+P232-P280-P335+P334-P370+P378q-P501c
H260
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :4,3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE MÉTALLIQUE, RÉACTIF DANS L’EAU, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-133-4
missing translation for 'rtecsNumber' : WK7700000
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Dans une ampoule sous argon
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon