Learn More
Chromate de strontium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15462987
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Strontium chromate is used an primer for zinc, magnesium, aluminum, and alloys used in aircraft manufacture. Used as a colorant in polyvinyl chloride resins. It is also used in aluminum flake coatings. paints, varnishes and oil colors. It is a used in water based wash primers, metal conditioners, additive to control the sulfate content of solutions in electrochemical processes. It is also used in paints.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-06-2
Formule moléculaire CrO4Sr
Poids moléculaire (g/mol) 203.61
Numéro MDL MFCD00049549
Clé InChI NVKTUNLPFJHLCG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme strontium chromate, strontium yellow, strontium chromate vi, sutokuro t, deep lemon yellow, strontium chromate a, c.i. pigment yellow 32, strontium chromate 1:1, strontium chromate 12170
CID PubChem 24599
Nom IUPAC dioxo(dioxydo)chrome de strontium
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)[O-].[Sr+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Strontium chromate
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Informations sur la solubilité Soluble in boiling water,dilute HCl,dilute CH3CO2H
Poids de la formule 203.61
Densité 3.895