missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Strontium chloride hexahydrate, Puriss., ≥99%, Honeywell Fluka™

Code produit. 15611380
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Puriss.,≥99%

  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 10025-70-4
Formule moléculaire Cl2H12O6Sr
Poids moléculaire (g/mol) 266.61
Numéro MDL MFCD00149865
Clé InChI AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC strontium(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]

Spécification

Nom chimique ou matériau Strontium Chloride Hexahydrate
Quantité 500 g
Formule linéaire SrCl2 · 6H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 266.62g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité puriss.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'