Learn More
Chlorure de strontium hexahydraté, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
52.10€ - 119.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10025-70-4 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2H12O6Sr |
Poids moléculaire (g/mol) | 266.61 |
Numéro MDL | MFCD00149865 |
Clé InChI | AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L |
Nom IUPAC | strontium(2+) hexahydrate dichloride |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10752315
|
Thermo Scientific Acros
194122500 |
250 g | Flacon en plastique |
52.10€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10742315
|
Thermo Scientific Acros
194120010 |
1 kg | Flacon en plastique |
119.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10025-70-4 | |
266.61 | |
AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++] |
Cl2H12O6Sr | |
MFCD00149865 | |
strontium(2+) hexahydrate dichloride |
Spécification
Strontium chloride hexahydrate | |
10025-70-4 | |
Crystals | |
Cl2H12O6Sr | |
MFCD00149865 | |
Solubility in water: 106.2 g/100mL (0°C). Other solubilities: soluble in alcohol | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++] | |
266.61 | |
99% |
115.0°C | |
Blanc | |
98.5% min. (Complexometry) | |
SrCl2·6H2O | |
15, 8970 | |
AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L | |
strontium(2+) hexahydrate dichloride | |
266.62 | |
Extra pur |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin
Mention d’avertissement GHS :danger
- Strontium chloride hexahydrate