Learn More
Chlorure de strontium, anhydre, 99,5 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
92.60€ - 828.12€
Identifiants chimiques
CAS | 10476-85-4 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2Sr |
Numéro MDL | MFCD00011249 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11367208
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
016790.14 |
25 g |
92.60€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11357208
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
016790.22 |
100 g |
209.04€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11430490
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
016790.36 |
500 g |
828.12€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Strontium chloride is widely used in fireworks for the source of red color. It is also used in dental and biological research. It is the precursor material to other compounds of strontium. It is used to prepare yellow strontium chromate, a corrosion inhibitor for aluminum. It is also employed in glass-making, sea water aquaria, and metallurgy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10476-85-4 | |
Cl2Sr | |
MFCD00011249 |
Spécification
1250°C | |
873°C | |
Poudre maillée de -40 | |
Cl2Sr | |
Freely soluble in water. Very slightly soluble in ethanol and acetone. | |
1.65 | |
3.052 |
Strontium Chloride | |
10476-85-4 | |
99.5%, metal basis | |
MFCD00011249 | |
158.53 | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau et demander un avis médical.Porter des vêtements de protection, des gants et un équipement de protection des yeux / du visage adaptés.
P261-P271-P280-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P501c
H318-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-971-6
missing translation for 'rtecsNumber' : WK8400000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
- Strontium chloride, anhydrous
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Strontium chloride