Learn More
Chlorure de strontium anhydre, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
78.20€ - 228.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11356608
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012202.36 |
500 g |
78.20€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11346608
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012202.A3 |
2 kg |
228.00€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is widely used in fireworks for the source of red color. It is also used in dental and biological research. It is the precursor material to other compounds of strontium. It is used to prepare yellow strontium chromate, a corrosion inhibitor for aluminum. It is also employed in glass-making, sea water aquaria, and metallurgy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10476-85-4 | |
MFCD00011249 |
Spécification
1250°C | |
873°C | |
10476-85-4 | |
Poudre | |
14,8840 | |
158.53 | |
Odorless | |
Hygroscopic |
Strontium chloride | |
Anhydrous | |
Blanc | |
MFCD00011249 | |
Freely soluble in water. Very slightly soluble in ethanol and acetone. | |
95% | |
1.65 | |
3.052 g/mL |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H318-H302-H335-H315
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
P261-P271-P280-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P501c
H318-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-971-6
missing translation for 'rtecsNumber' : WK8400000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only