Learn More
Carbonate de strontium, Puratronic™, 99,994 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Utilisé comme colorant pour les feux d’artifices. Il est également utilisé dans l’industrie de la céramique.
159.00€ - 486.00€
Identifiants chimiques
CAS 1633-05-2
Formule moléculaire CO3Sr
Poids moléculaire (g/mol) 147.63
Numéro MDL MFCD00011250
Clé InChI LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
Synonyme strontium carbonate, strontianite, carbonic acid, strontium salt 1:1, unii-41ypu4mmca, strontium carbonate srco3, ccris 3203, carbonic acid strontium salt 1:1, 41ypu4mmca, strontium, reference standard solution, strontiumcarbonate
CID PubChem 15407
Nom IUPAC carbonate de strontium
SMILES [Sr++].[O-]C([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11388058
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
036618.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11368058
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
036618.22
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Used as a colorant in fireworks. It is also used in ceramics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1633-05-2
147.63
LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
15407
[Sr++].[O-]C([O-])=O
CO3Sr
MFCD00011250
strontium carbonate, strontianite, carbonic acid, strontium salt 1:1, unii-41ypu4mmca, strontium carbonate srco3, ccris 3203, carbonic acid strontium salt 1:1, 41ypu4mmca, strontium, reference standard solution, strontiumcarbonate
carbonate de strontium
Spécification
Strontium carbonate
1633-05-2
CO3Sr
strontium carbonate, strontianite, carbonic acid, strontium salt 1:1, unii-41ypu4mmca, strontium carbonate srco3, ccris 3203, carbonic acid strontium salt 1:1, 41ypu4mmca, strontium, reference standard solution, strontiumcarbonate
LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
carbonate de strontium
15407
99.994%
3.7
1100°C (decomposition)
Poudre de maille -22
MFCD00011250
Soluble in ammonium chloride. Slightly soluble in ammonia and water.
[Sr++].[O-]C([O-])=O
147.63
147.63
Flacon en plastique
3.7
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 216-643-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante