Learn More
Bromure de strontium hexahydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
56.28€ - 197.99€
Identifiants chimiques
CAS 7789-53-9
Formule moléculaire Br2H12O6Sr
Poids moléculaire (g/mol) 355.518
Numéro MDL MFCD00150361
Clé InChI FLMJUJXBFKFYOZ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme unii-7i32n2ud6w, strontium dibromide hexahydrate, strontium bromide, reagent, strontium 2+ hexahydrate dibromide, strontium 2+ ion hexahydrate dibromide
CID PubChem 165644
Nom IUPAC Strontium ; dibromure ; hexahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Sr+2]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11495117
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22553.22
100 g
56.28€
100g
11405127
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22553.36
500 g
197.99€
500g
Description
Description
Strontium bromide hexahydrate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘hexahydrate de bromure de strontium est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (2850 g/l à 20°C).
Remarques
m.p. 88° (rapidement chauffé), 180° -6H{2}O
Spécification
Identifiants chimiques
7789-53-9
355.518
FLMJUJXBFKFYOZ-UHFFFAOYSA-L
165644
O.O.O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Sr+2]
Br2H12O6Sr
MFCD00150361
unii-7i32n2ud6w, strontium dibromide hexahydrate, strontium bromide, reagent, strontium 2+ hexahydrate dibromide, strontium 2+ ion hexahydrate dibromide
Strontium ; dibromure ; hexahydrate
Spécification
Strontium bromide hexahydrate
Br2H12O6Sr
MFCD00150361
unii-7i32n2ud6w, strontium dibromide hexahydrate, strontium bromide, reagent, strontium 2+ hexahydrate dibromide, strontium 2+ ion hexahydrate dibromide
FLMJUJXBFKFYOZ-UHFFFAOYSA-L
Strontium ; dibromure ; hexahydrate
165644
99%
Hygroscopic
7789-53-9
SrBr2·6H2O
14,8837
Soluble in water (2850g/L at 20°C).
O.O.O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Sr+2]
355.518
355.53 (247.44 Anhydrous)
Odorless
2.386
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-969-5
missing translation for 'rtecsNumber' : WK8225000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante